AuftragsverfolgungKontakt
Methyldecanoat
Methyldecanoat
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. MAYA1261
Anbieter:   MATREYA
Methyldecanoat
Katalognr. MAYA1261
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  110-42-9
Methyldecanoat
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
CAS Nummer:  110-42-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • CAS Nummer:110-42-9
  • Formel:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009580
  • Molekulargewicht:186.29 g/mol
  • Siedepunkt:224 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:0,8724 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:94 °C
  • EINECS:203-766-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg