AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat | Avantor
Methylhexanoat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1200
Anbieter:   MATREYA
Methylhexanoat
Katalognr. MAYA1200
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  106-70-7
Methylhexanoat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  106-70-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:106-70-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009510
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Siedepunkt:151 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:0,88 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g