Methyloctanoat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
MAYA1199
: MATREYA
: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
- :111-11-5
- :C₉H₁₈O₂
- :MFCD00009551
- :158.24 g/mol
- :190 °C (1013 hPa)
- :–36,7 °C
- :0,877 g/cm³ (20 °C)
- :68 °C
- :203-835-0
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g