AuftragsverfolgungKontakt
Methylundecanoat | Avantor
Methylundecanoat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1166
Anbieter:   MATREYA
Methylundecanoat
Katalognr. MAYA1166
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  1731-86-8
Methylundecanoat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
CAS Nummer:  1731-86-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
  • CAS Nummer:1731-86-8
  • Formel:C₁₂H₂₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008957
  • Molekulargewicht:200.32 g/mol
  • EINECS:217-053-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg