Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

γ-Linolensäure

Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. MAYA1153
Anbieter:   MATREYA
γ-Linolensäure
Katalognr. MAYA1153
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  506-26-3
γ-Linolensäure

Glass bottle for solids, 100 mg

CAS Nummer:  506-26-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:506-26-3
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065718
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg

Technische Daten