Polar Lipid Mix, 25mg/ml, 1 ml in chloroform:methanol (2:1) 1 * 25 mg
Katalognr. MAYA1127
Anbieter: MATREYA
Polar Lipid Mix, 25mg/ml, 1 ml in chloroform:methanol (2:1) 1 * 25 mg
Katalognr. MAYA1127
Anbieter: MATREYA
Frequently Bought Together
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection