Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5α-Cholestan | Avantor

5α-Cholestan

Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. MAYA1115
Anbieter:   MATREYA
5α-Cholestan
Katalognr. MAYA1115
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  481-21-0
5α-Cholestan

Glass bottle for solids, 100 mg

CAS Nummer:  481-21-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:481-21-0
  • Formel:C₂₇H₄₈
  • MDL-Nummer:MFCD00066412
  • Molekulargewicht:372.68 g/mol
  • Merck-Index:12,02254
  • Siedepunkt:441 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:79 °C
  • Dichte:0,9133 g/cm³ (80 °C)
  •  :Density: 0.9133 g/cm³ (80 °C)
  • EINECS:207-562-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..