Methyl-3-hydroxyhexanoat
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Katalognr. MAYA1748
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl 3-hydroxyhexanoate
- CAS Nummer:21188-58-9
- Formel:C₇H₁₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD00083583
- Molekulargewicht:146.1843 g/mol
- EINECS:244-261-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 mg
- Cat. No.:MAYA1748



