Arachidonsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1042
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
- CAS Nummer:506-32-1
- Formel:C₂₀H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004417
- Molekulargewicht:304.5 g/mol
- EINECS:208-033-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg



