Methyldocosanoat
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. MAYA1036
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl behenate, Docosanoic acid methyl ester, Behenic acid methyl ester
- CAS Nummer:929-77-1
- Formel:C₂₃H₄₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009347
- Molekulargewicht:354.62 g/mol
- EINECS:213-207-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



