Methylarachidonat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1034
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:2566-89-4
- Formel:C₂₁H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00016775
- EINECS:219-900-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



