Nonadecansäuremethylester
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1029
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
- CAS Nummer:1731-94-8
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009011
- Molekulargewicht:312.54 g/mol
- EINECS:217-056-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg