AuftragsverfolgungKontakt
Methyloleat
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. MAYA1023
Anbieter:   MATREYA
Methyloleat
Katalognr. MAYA1023
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  112-62-9
Methyloleat
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  112-62-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
  • CAS Nummer:112-62-9
  • Formel:C₁₉H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009578
  • Molekulargewicht:296.49 g/mol
  • Merck-Index:12,06965
  • Siedepunkt:∼218,5 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–20 °C
  • Dichte:0,88 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-992-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g