Stearinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
MAYA1020
: MATREYA
: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
- :57-11-4
- :C₁₈H₃₆O₂
- :MFCD00002752
- :284.48 g/mol
- :13,08882
- :361 °C (1013 hPa)
- :67 °C
- :0,94 g/cm³ (20 °C)
- :196 °C (geschlossener Tiegel)
- :Kühlschrank
- :200-313-4
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g