Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylheptadecanoat

Methylheptadecanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1019
Anbieter:   MATREYA
Methylheptadecanoat
Katalognr. MAYA1019
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  1731-92-6
Methylheptadecanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  1731-92-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
  • CAS Nummer:1731-92-6
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009001
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • EINECS:217-055-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.