AuftragsverfolgungKontakt
Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1015
Anbieter:   MATREYA
Methylpalmitat
Katalognr. MAYA1015
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  112-39-0
Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  112-39-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  • CAS Nummer:112-39-0
  • Formel:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008994
  • Molekulargewicht:270.46 g/mol
  • Siedepunkt:417 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:29,9 °C
  • Dichte:0,8804 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-966-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g