Methyllaurat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1009
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
- CAS Nummer:111-82-0
- Formel:C₁₃H₂₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008966
- Molekulargewicht:214.35 g/mol
- Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:4,5 °C
- Dichte:0,8694 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-911-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g



