Cholesterin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. MAYA1006
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS Nummer:57-88-5
- Formel:C₂₇H₄₆O
- MDL-Nummer:MFCD00003646
- Molekulargewicht:386.66 g/mol
- Merck-Index:13,02221
- Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:147…150 °C
- Dichte:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:200-353-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 mg