AuftragsverfolgungKontakt
Methanol
2,5 kg
  ROTH4627.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Methanol
  ROTH4627.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  67-56-1
Methanol
Methanol
2,5 kg
 :  67-56-1
SFr. 69.00
1 * 2,5 kg
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64,6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0,7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3,II
  •  :01-2119433307-44
  • VE:
    2,5 kg