Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Okadasäure

5
Katalognr. LATOL8505
Anbieter:   LATOXAN
Okadasäure
Katalognr. LATOL8505
Anbieter:  LATOXAN
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure

5

CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5

Technische Daten