Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure

Okadasäure

25 µG
Katalognr. LATOL8505-25
Anbieter:   LATOXAN
Okadasäure
Katalognr. LATOL8505-25
Anbieter:  LATOXAN
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure

25 µG

CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    25 µG

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.