Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gramin

Gramin

Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. LATOL6088-100
Anbieter:   LATOXAN
Gramin
Katalognr. LATOL6088-100
Anbieter:  LATOXAN
CAS Nummer:  87-52-5
Gramin

Glass bottle for solids, 100 mg

CAS Nummer:  87-52-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  1-(1H-Indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine, 3-(Dimethylaminomethyl)-Indole
  • CAS Nummer:87-52-5
  • Formel:C₁₁H₁₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005629
  • Molekulargewicht:174.25 g/mol
  • EINECS:201-749-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.