AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Luciferin | Avantor
D(-)-Luciferin
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
Katalognr. 10100-1
Anbieter:   Biotium
D(-)-Luciferin
Katalognr. 10100-1
Anbieter:  Biotium
CAS Nummer:  2591-17-5
D(-)-Luciferin
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
CAS Nummer:  2591-17-5
Preis
467.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  • CAS Nummer:2591-17-5
  • Formel:C₁₁H₈N₂O₃S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00042929
  • Molekulargewicht:280.3228 g/mol
  • EINECS:219-981-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 mg
Technische Daten