D(-)-Luciferin
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
Katalognr. 10100.
Anbieter: Biotium
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- CAS Nummer:2591-17-5
- Formel:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- MDL-Nummer:MFCD00042929
- Molekulargewicht:280.3228 g/mol
- EINECS:219-981-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 mg