Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Colchicin | Avantor

Colchicin

Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. LATOL6051-1
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   LATOXAN
Colchicin
Katalognr. LATOL6051-1
Anbieter:  LATOXAN
CAS Nummer:  64-86-8
Colchicin

Glass bottle for solids, 1 g

CAS Nummer:  64-86-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS Nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL-Nummer:MFCD00078484
  • Molekulargewicht:399.44 g/mol
  • Merck-Index:12,02536
  • Schmelzender Platingehalt:154…156 °C
  • Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g

Technische Daten