Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Koffein | Avantor

Koffein

Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. LATOL9080-50
Reizend
Anbieter:   LATOXAN
Koffein
Katalognr. LATOL9080-50
Anbieter:  LATOXAN
CAS Nummer:  58-08-2
Koffein
Koffein

Glasflasche für Feststoffe, 50 g

CAS Nummer:  58-08-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • CAS Nummer:58-08-2
  • Formel:C₈H₁₀N₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005758
  • Molekulargewicht:194.19 g/mol
  • Merck-Index:13,01636
  • Schmelzender Platingehalt:235…239 °C
  • Dichte:1,23 g/cm³ (19 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-362-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.