AuftragsverfolgungKontakt
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel | Avantor
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
64 L, 410 mm, 354 mm, 573 mm
Katalognr. 216-4228
Anbieter:   CURTEC
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
Katalognr. 216-4228
Anbieter:  CURTEC
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
64 L, 410 mm, 354 mm, 573 mm
Preis
SFr. 143.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drums, HDPE, white, with red screw lids or HDPE brown with beige screw lids and EPDM sealing gasket.
  • Airtight and watertight
  • Total opening containers
  • 100% plastic, free of heavy metals
Stackable wide mouth kegs with lid, tamper-resistant seal and predetermined breaking point. Made from food grade material and UN approved for solids and pastes.
CurTec has introduced a material clock. The material clock is a configurable clock that shows the materials used. Each letter of the clock corresponds to a specific material. These letters, together with the respective materials, are described in the UN certificate. The material clock can be placed on the bottom of the container.
Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    354 mm
  • Ext.Ø:
    410 mm
  • Kapazität:
    64 L
  • Höhe:
    573 mm
  • Seq:
    08
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1989
    Manipulationssicheres Dichtungsband, 225 mm Länge, PA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’320.00