AuftragsverfolgungKontakt
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2 | Avantor
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Paraffin-Einbettsystem, MPS/P2, 230 V/50-60 Hz, 450×575×295 mm, 23 kg
Katalognr. 631-0583
Anbieter:   Slee
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Katalognr. 631-0583
Anbieter:  Slee
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Paraffin-Einbettsystem, MPS/P2, 230 V/50-60 Hz, 450×575×295 mm, 23 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der MPS/P2 bietet einfache Bedienung mit ergonomischer Handauflage, großzügige Arbeitsflächen, ein großes Behältervolumen sowie Zuverlässigkeit. Das erweiterbare modulare 3-Komponenten-System mit separater Temperatursteuerung besteht aus dem Paraffindispenser MPS/P, der Vorwärmeinheit MPS/W und der separaten Kühlplatte MPS/C. Die Paraffin-Ausgießstation umfasst einen 5,5-Liter-Paraffinbehälter. Alle drei Module besitzen dieselbe Arbeitshöhe und können entsprechend den Laborerfordernissen angeordnet werden.
  • Arbeitsbereich mit LED-Beleuchtung
  • Einstellbare Pinzettenhalter
  • Elektrisch beheizte Pinzette
  • Nur 340 W Energieverbrauch
  • Zeitschaltuhr
Technische Daten
  • Gewicht:
    23 kg
  • Bezeichnung:
    Paraffin-Einbettsystem, MPS/P2, 230 V/50-60 Hz
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    450×575×295 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE30030050
    Grundformen, Edelstahl, 7×7×7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE30030051
    Grundformen, Edelstahl, 30×24×7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE30030052
    Grundformen, Edelstahl, 15×15×7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE30030053
    Grundformen, Edelstahl, 24×24×7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE30030054
    Grundformen, Edelstahl, 37×24×7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE10196020
    Beheizte Pinzette, abgewinkelt, 0,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SLEE10196027
    Netzstecker mit Rundsteckeranschluss für elektrisch beheizte Pinzette