Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
2000 ml, 60 mm, 90,5×125,0×234,0 mm
Katalognr. RIXI2-M0-2000-60
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Katalognr. RIXI2-M0-2000-60
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformationen: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:2000 ml
- Seq:19
- B×T×H:90,5×125,0×234,0 mm
- Hals I-Ø:60 mm