AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2 - 10 mm²/s, 285 mm, 0,58 mm
Katalognr. SCOI285400731
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400731
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2 - 10 mm²/s, 285 mm, 0,58 mm
Preis
478.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Certifications: ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    2 - 10 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    04
  • Ø int.:
    0,58 mm