Objektträgermappe, SlideFolder™
Slide holders, Blau, Kunststoff, 20
720-0480
SlideFolder™ aus temperaturunempfindlichem Kunststoff für bis zu 20 Standard-Objektträger.
- Zahlreiche Nummerierungs- und Identifikationsfelder für einfaches Erkennen der Objektträger
- Erhältlich in fünf Farben für eine übersichtliche Klassifizierung
- Objektträgerentnahme durch einfaches Drücken
- Stapelbar für geringen Platzbedarf
- Anzahl Objektträger:20
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Slide holders
- Material:Kunststoff