Objektträgermappe, SlideFolder™
Slide holders, Gemischt, Kunststoff, 20
Katalognr. 720-0479
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
SlideFolder™ aus temperaturunempfindlichem Kunststoff für bis zu 20 Standard-Objektträger.
- Zahlreiche Nummerierungs- und Identifikationsfelder für einfaches Erkennen der Objektträger
- Erhältlich in fünf Farben für eine übersichtliche Klassifizierung
- Objektträgerentnahme durch einfaches Drücken
- Stapelbar für geringen Platzbedarf
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:20
- Farbe:Gemischt
- Bezeichnung:Slide holders
- Material:Kunststoff