Draining rack, Azlon®
Gestell mit integraler, freistehender Stehhilfe, 300×110×410 mm
Katalognr. 212-7544
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Wire, epoxy coated.
- Eight pegs 110 mm and 24 pegs 80 mm long
- Available either wall mountable or with free-standing support for benchtop use
High quality draining rack made from chemically resistant epoxy coated steel. Suitable for use with plastic and glass labware.
Technische Daten
- Bezeichnung:Gestell mit integraler, freistehender Stehhilfe
- B×T×H:300×110×410 mm