AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, round, Azlon® | Avantor
Buckets, round, Azlon®
500 ml, Weiß, 17,0 L
Katalognr. 216-2810
Anbieter:   SciLabware
Buckets, round, Azlon®
Katalognr. 216-2810
Anbieter:  SciLabware
Buckets, round, Azlon®
Buckets, round, Azlon®
500 ml, Weiß, 17,0 L
Preis
SFr. 67.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white or black.
  • Spouted buckets for easy pouring
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Black 10 litre bucket has metal handle for extra strength
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    17,0 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Teilung:
    500 ml