Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, round, Azlon® | Avantor

Buckets, round, Azlon®

500 ml, Weiß, 10,5 L
Katalognr. 216-2809
Anbieter:   SciLabware
Buckets, round, Azlon®
Katalognr. 216-2809
Anbieter:  SciLabware
Buckets, round, Azlon®
Buckets, round, Azlon®

500 ml, Weiß, 10,5 L

Preis
58.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE, white or black.

  • Spouted buckets for easy pouring
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Black 10 litre bucket has metal handle for extra strength

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    10,5 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Teilung:
    500 ml