Messbecher mit Griff, Azlon®
100 ml, 72 mm, 61 mm, 20 ml
Katalognr. 213-0153
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, höchst Transparenz.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl anderer Verwendungen. Klar geprägte Graduierungen. Ergonomischer Griff mit Daumen-Grifffläche zum vereinfachten Tragen.
Technische Daten
- Ext.Ø:61 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:02