AuftragsverfolgungKontakt
Hose connectors, without nut
Hose connectors, without nut
PFA, 40 mm, GL 14, Schraubverschlüsse, 8 mm
Katalognr. BOHLD569-14
Anbieter:   Bohlender
Hose connectors, without nut
Katalognr. BOHLD569-14
Anbieter:  Bohlender
Hose connectors, without nut
Hose connectors, without nut
PFA, 40 mm, GL 14, Schraubverschlüsse, 8 mm
Preis
SFr. 6.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE with elastic sealing lip and FPM O-ring.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 200 °C
Technische Daten
  • Für:
    GL 14, Schraubverschlüsse
  • Schlauch Innen-Ø:
    8 mm
  • Länge:
    40 mm
  • Material:
    PFA