2-Oxoglutarsäure
Kunststofftrommel, 10 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
- CAS Nummer:328-50-7
- Formel:HOOCCH₂CH₂COCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004165
- Molekulargewicht:146.1 g/mol
- Merck-Index:13,05320
- Siedepunkt:323 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:112…116 °C
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:206-330-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.05194.0025_TDS_EN ProductPage_105194
Produktspezifikation
msds_105194 msds_105194
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststofftrommel
- VE:10 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



