Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Disperser, LABOR-PILOT 2000/4 | Avantor
Disperser, LABOR-PILOT 2000/4
MK-Modul für LABOR-PILOT
Katalognr. IKAAT054917
Anbieter:   IKA
Disperser, LABOR-PILOT 2000/4
Katalognr. IKAAT054917
Anbieter:  IKA
Disperser, LABOR-PILOT 2000/4
Disperser, LABOR-PILOT 2000/4
MK-Modul für LABOR-PILOT
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der LABOR-PILOT ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Inline-Dispergiermaschine für das Labor. Er ist für das Mischen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren und Nassmahlen konzipiert. Der LABOR-PILOT 2000/4 eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere in der Chemie-, Kosmetik-, Pharma-, Kunststoff-, Farben- und Lebensmittelindustrie. Er zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit fortschrittlicher Technologie aus und ist mit sechs austauschbaren Modulen erhältlich.
  • Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit: Eine Maschine für viele Anwendungen und Prozesse
  • In Kombination mit Inline-Maschinen der 2000er-Serie ermöglicht sie einen nahtlosen Übergang vom Labor zur Produktion unter Beibehaltung der Produktqualität
  • Einfacher und schneller Modulwechsel sowie Umbau zu einer kompletten Produktionsanlage
  • CIP- und SIP-fähig
  • Integrierte elektronische Steuerung über LABOR-PILOT-CONTROLLER
Es kann individuell an verfahrenstechnische Anforderungen angepasst werden. Wichtige Prozessparameter wie Umfangsgeschwindigkeit, Werkzeuge und Mischkammergeometrie sind baugleich mit denen der IKA 2000 Inline-Produktionsmaschinen: UTL, DR, DRS, MHD, MK und MKO. Daher gewährleistet LABOR-PILOT ein zuverlässiges Scale-up, da es die Möglichkeit bietet, von der Formulierungsentwicklung bis zur Massenproduktion mit derselben Methode zu arbeiten. Die Labor-Dispergiermaschine LABOR-PILOT 2000/4 kann mit dem LABOR-PILOT-CONTROLLER zu einer Hochgeschwindigkeits-Dispergiermaschine aufgerüstet werden.
Der LABOR-PILOT 2000/4 unterscheidet sich vom alternativen PROCESS-PILOT 2000/4 durch die verwendete Dichtungstechnologie und zwei zusätzliche Prozessmodule für den Pulvereintrag im Umwälzbetrieb. Für Arbeiten unter Druck/Vakuum, bei erhöhten Temperaturen oder abrasiven Materialien empfehlen wir den PROCESS-PILOT. Grundgerät Inlinemaschine ist mit dem einstufigen Dispergiermodul ULTRA-TURRAX® UTL ausgestattet. Es eignet sich optimal für Batch-Anwendungen und kann für die Herstellung von Dispersionen von grob bis fein angepasst werden. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rührer reduziert sich die Mischzeit um bis zu 50 %. Je nach Anwendung lässt sich das Grundgerät schnell mit verschiedenen Arbeitsmodulen erweitern.
Das DISPAX-REACTOR® DR-Modul verwandelt den LABOR-PILOT in eine mehrstufige Hochleistungs-Dispergiermaschine zur Feinpartikelzerkleinerung. Das Modul DR erzielt typischerweise bereits nach einem Durchgang feine Dispersionen mit einer extrem engen Partikelgrößenverteilung. Es garantiert zudem optimale Homogenität, eine wichtige Voraussetzung für die Langzeitstabilität von Emulsionen oder Suspensionen.
Das MHD-Modul ist für die komplette kontinuierliche Einarbeitung von Pulvern in Flüssigkeiten konzipiert. Mit diesem Modul lässt sich das Mischungsverhältnis von Feststoffen und Flüssigkeiten volumetrisch oder gravimetrisch steuern. Je nach Produkteigenschaften können Dispersionen mit Viskositäten bis zu 50 Pas oder Feststoffgehalten bis zu 80% bereits nach einem Durchgang erreicht werden.
Die Module Kolloidmühle MK und Kegelmühle MKO dienen zur Nass- oder Feinmahlung von harten und körnigen Rohstoffen, zur Herstellung feinster Emulsionen sowie zur Qualitätsverbesserung fertiger Dispersionen. Das MK-Modul besteht aus zwei Kegeln mit unterschiedlich ausgerichteten Strömungskanälen an ihren Oberflächen. Die Kegel können bis auf einen minimalen Abstand gegeneinander verschoben werden, wodurch Reibung und Durchflussleistung variiert werden. Durch die Einstellung des Mahlspalts lässt sich die erreichbare Partikelgröße steuern. Das MKO-Modul arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie das MK-Modul, ist jedoch im Auslassbereich der Kegel mit abriebfestem Wolframkarbid beschichtet. Die dadurch vergrößerte Reibfläche ermöglicht die Herstellung noch feinerer Suspensionen bei reduziertem Durchfluss.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    MK-Modul für LABOR-PILOT
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    IKAAT054917
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056678
    Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe, für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056486
    Schlauchstutzen DN 15 für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056482
    Dreiwege-Hahn für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056484
    Blindmutter DN 15 für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056468
    Zweiwege-Kugelventil für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT055330
    Teleskopstativ für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056688
    Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul DISPAX-REACTOR®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT055002
    Generator, 2P, für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT055001
    Generator, 2G, für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT055000
    Generator, 6F, für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT054949
    Generator, 4M, für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056458
    Trichter für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056730
    Dichtungs-Set für Umlaufbogen für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT061084
    Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul DISPAX-REACTOR®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT057796
    Umlaufbogen mit Zwischenstück für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT058564
    Ankerrührer für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT058714
    Wischtücher für Ankerrührer, PTFE, für LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT061081
    Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe, Viton®, für Modul MKO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056680
    Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul UTL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056687
    Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul DISPAX-REACTOR®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056694
    Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul MK
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056698
    Mahlwerkzeug mit Spiralgetriebe für Modul MK
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056691
    Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul MHD
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056693
    Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul MK
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT056689
    Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul MHD
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT054617
    Wellendichtring, PTFE, für die Module DISPAX-REACTOR®, UTL, MHD, MK und MKO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT061389
    Mahlwerkzeug, WCCO-beschichtet, für Modul MKO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAAT057251
    Schlauchstutzen K/M DN 25 für Dauerbetrieb von LABOR-PILOT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST