Disperser, LABOR-PILOT 2000/4
Product Details & Documents
Der LABOR-PILOT ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Inline-Dispergiermaschine für das Labor. Er ist für das Mischen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren und Nassmahlen konzipiert. Der LABOR-PILOT 2000/4 eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere in der Chemie-, Kosmetik-, Pharma-, Kunststoff-, Farben- und Lebensmittelindustrie. Er zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit fortschrittlicher Technologie aus und ist mit sechs austauschbaren Modulen erhältlich.
- Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit: Eine Maschine für viele Anwendungen und Prozesse
- In Kombination mit Inline-Maschinen der 2000er-Serie ermöglicht sie einen nahtlosen Übergang vom Labor zur Produktion unter Beibehaltung der Produktqualität
- Einfacher und schneller Modulwechsel sowie Umbau zu einer kompletten Produktionsanlage
- CIP- und SIP-fähig
- Integrierte elektronische Steuerung über LABOR-PILOT-CONTROLLER
Es kann individuell an verfahrenstechnische Anforderungen angepasst werden. Wichtige Prozessparameter wie Umfangsgeschwindigkeit, Werkzeuge und Mischkammergeometrie sind baugleich mit denen der IKA 2000 Inline-Produktionsmaschinen: UTL, DR, DRS, MHD, MK und MKO. Daher gewährleistet LABOR-PILOT ein zuverlässiges Scale-up, da es die Möglichkeit bietet, von der Formulierungsentwicklung bis zur Massenproduktion mit derselben Methode zu arbeiten. Die Labor-Dispergiermaschine LABOR-PILOT 2000/4 kann mit dem LABOR-PILOT-CONTROLLER zu einer Hochgeschwindigkeits-Dispergiermaschine aufgerüstet werden.
Der LABOR-PILOT 2000/4 unterscheidet sich vom alternativen PROCESS-PILOT 2000/4 durch die verwendete Dichtungstechnologie und zwei zusätzliche Prozessmodule für den Pulvereintrag im Umwälzbetrieb. Für Arbeiten unter Druck/Vakuum, bei erhöhten Temperaturen oder abrasiven Materialien empfehlen wir den PROCESS-PILOT. Grundgerät Inlinemaschine ist mit dem einstufigen Dispergiermodul ULTRA-TURRAX® UTL ausgestattet. Es eignet sich optimal für Batch-Anwendungen und kann für die Herstellung von Dispersionen von grob bis fein angepasst werden. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rührer reduziert sich die Mischzeit um bis zu 50 %. Je nach Anwendung lässt sich das Grundgerät schnell mit verschiedenen Arbeitsmodulen erweitern.
Das DISPAX-REACTOR® DR-Modul verwandelt den LABOR-PILOT in eine mehrstufige Hochleistungs-Dispergiermaschine zur Feinpartikelzerkleinerung. Das Modul DR erzielt typischerweise bereits nach einem Durchgang feine Dispersionen mit einer extrem engen Partikelgrößenverteilung. Es garantiert zudem optimale Homogenität, eine wichtige Voraussetzung für die Langzeitstabilität von Emulsionen oder Suspensionen.
Das MHD-Modul ist für die komplette kontinuierliche Einarbeitung von Pulvern in Flüssigkeiten konzipiert. Mit diesem Modul lässt sich das Mischungsverhältnis von Feststoffen und Flüssigkeiten volumetrisch oder gravimetrisch steuern. Je nach Produkteigenschaften können Dispersionen mit Viskositäten bis zu 50 Pas oder Feststoffgehalten bis zu 80% bereits nach einem Durchgang erreicht werden.
Die Module Kolloidmühle MK und Kegelmühle MKO dienen zur Nass- oder Feinmahlung von harten und körnigen Rohstoffen, zur Herstellung feinster Emulsionen sowie zur Qualitätsverbesserung fertiger Dispersionen. Das MK-Modul besteht aus zwei Kegeln mit unterschiedlich ausgerichteten Strömungskanälen an ihren Oberflächen. Die Kegel können bis auf einen minimalen Abstand gegeneinander verschoben werden, wodurch Reibung und Durchflussleistung variiert werden. Durch die Einstellung des Mahlspalts lässt sich die erreichbare Partikelgröße steuern. Das MKO-Modul arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie das MK-Modul, ist jedoch im Auslassbereich der Kegel mit abriebfestem Wolframkarbid beschichtet. Die dadurch vergrößerte Reibfläche ermöglicht die Herstellung noch feinerer Suspensionen bei reduziertem Durchfluss.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Bezeichnung:MHD-Modul für LABOR-PILOT
- Seq:04
- Cat. No.:IKAAT055142
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT056688Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul DISPAX-REACTOR®Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT061084Dichtungs-Set, O-Ringe aus FFPM/FEP für Modul DISPAX-REACTOR®Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT061081Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe, Viton®, für Modul MKOEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT056687Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul DISPAX-REACTOR®Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT056693Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul MKEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT056689Standard-Dichtungs-Set, O-Ringe aus Viton® für Modul MHDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT054617Wellendichtring, PTFE, für die Module DISPAX-REACTOR®, UTL, MHD, MK und MKOEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAAT057251Schlauchstutzen K/M DN 25 für Dauerbetrieb von LABOR-PILOTEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.