AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitskalibrierlösung 5 µS/cm, Haltbarkeit 1 Jahr, auf NIST-rückführbar, Genauigkeit ±2 %, 300 mL
Katalognr. WTWA300580_U
Anbieter:   WTW
Leitfähigkeitsstandards
Katalognr. WTWA300580_U
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitskalibrierlösung 5 µS/cm, Haltbarkeit 1 Jahr, auf NIST-rückführbar, Genauigkeit ±2 %, 300 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 459.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    300 mL
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitskalibrierlösung 5 µS/cm, Haltbarkeit 1 Jahr, auf NIST-rückführbar, Genauigkeit ±2 %