Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Rippenstopfen | Avantor

Rippenstopfen

Grün, 11 mm, 13 mm
Katalognr. 212-0549
Anbieter:   KARTELL
Rippenstopfen
Katalognr. 212-0549
Anbieter:  KARTELL
Rippenstopfen
Rippenstopfen

Grün, 11 mm, 13 mm

Preis
SFr. 65.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Ø unten:
    11 mm
  • Ø oben:
    13 mm
  • Farbe:
    Grün
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.