Eimer, Rund, PP
Weiß, 2 L, 175 mm, 132 mm
Katalognr. BURK2327-0020
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, weiß.
- Luftdichter Verschluss
- Mit Deckel und stabilem Griff
- Qualitätsverschluss am Eimer für Produktsicherheit
Eimerverpackung zum transportieren, packen und Lagern von verschiedenen Materialien. Geeignet für die Lebensmittel- oder Bauindustrie und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, im Krankenhaus und im Haushalt.
Dokumente
BURK2327-0050_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:2 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:132 mm
- Ø ext.:175 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..