AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter nach Squibb | Avantor
Scheidetrichter nach Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.647.250
Anbieter:   witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Katalognr. WITG2.647.250
Anbieter:  witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Scheidetrichter nach Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Scheidetrichter von Squibb aus Borosilikatglas 3.3 mit NS-Hahnküken und massivem Glasküken. Mit PE-Stopfen.
  • Ohne Graduierung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    03