Scheidetrichter nach Squibb
, 50 ml, 19/26 NS
WITG2.647.050
Scheidetrichter von Squibb aus Borosilikatglas 3.3 mit NS-Hahnküken und massivem Glasküken. Mit PE-Stopfen.
- Ohne Graduierung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:50 ml
- Seq:01
- Cat. No.:WITG2.647.050