Accessories for comparators
Product Details & Documents
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
- Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
- Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
- Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
Ordering information: Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Documents
TINT284120_TDS_EN TINT284160_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Messbereich:- mg/l
- Seq:02
- Code:4/29
- Testmethode:Alpha-Amylase