Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glass beads

Glass beads, solid, 1 mm
Katalognr. 201-0276
Glass beads
Katalognr. 201-0276
Glass beads
Glass beads

Glass beads, solid, 1 mm

Preis
SFr. 21.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents

Solid glass.

For packing distillation columns.

Technische Daten
  • Ø:
    1 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    01