Instrument trays
100×200×50 mm
Catalog # HECH42910003
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Glass with chrome-plated knobbed lid.
- Can be sterilised in hot air up to 180 °C
- Robust
- Good chemical resistance
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Specifications
- B×T×H:100×200×50 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..