AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
Glass beads, solid, 7 mm
Katalognr. 201-0281
Glass beads
Katalognr. 201-0281
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 7 mm
Preis
SFr. 37.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Technische Daten
  • Ø:
    7 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    08