Reference electrodes, ScienceLine
Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, mit Einbauschliff NS 14,5, Ag/AgCl-Ableitung, B 3520+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platin, 10×103 mm
SCOI1070073
Reference electrodes with glass shaft.
- Ø×L:10×103 mm
- Typ:B 3520+ Ag/AgCl
- Bezeichnung:Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, mit Einbauschliff NS 14,5, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:Glas
- Membran:Platin
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:0 - 14